Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målecylindre, Schellbach Graduering
Beskrivelse
- Med tud, hovedpunkt ring graduering
- Blå Schellbach plet graduering
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchcertifikat
- Acc. til DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Gradueringer | 20 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Base Type | Sekskantet |
| Skala farve | Blå |
| Form | Rund |
| Klasse | Klasse A |
| Højde (metrisk) | 500 mm |
| Vis mere |