Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målecylindre, Schellbach Graduering
Artikelnummer. 10238283
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10238283 10 mL Pakke med 2
13157939 5 mL -
11857523 25 mL Pakke med 2
12678665 250 mL Pakke med 2
11886983 50 mL Pakke med 2
12668665 100 mL Pakke med 2
11806993 500 mL Pakke med 2
10687321 1000 mL Hver
10325611 2000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10238283 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 2220160
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse A målecylindre, Schellbach Graduering er fremstillet af holdbart DURAN™ glasrør.
  • Med tud, hovedpunkt ring graduering
  • Blå, Schellbach plet graduering
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchcertifikat
  • Acc. til DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Base Type Sekskantet
Skala farve Blå
Form Rund
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Klasse EN
Højde (metrisk) 140 mm
Tolerancemetrik ±0,1 ml
Type Gradueret målecylinder
Materiale Glas
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Gradueringer 0.2 mL
Grænse for fejl 0.1