Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målecylindre, blå graduering
Description
- Med tud, hovedpunkt ring graduering
- Blå graduering
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
- Acc. til DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Specifications
Specifications
| Materiale | Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Gradueringer | 2 mL |
| Grænse for fejl | 1 |
| Oversigt | Certificeret overensstemmelse |
| Base Type | Sekskantet |
| Skala farve | Blå |
| Form | Rund |
| Klasse | Klasse A |
| Højde (metrisk) | 335 mm |
| Show More |