Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målecylindre, blå graduering
Artikelnummer. 11786482
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Oversigt:
Certificeret overensstemmelse
USP
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Oversigt unitSize
11786482 5 mL Certificeret overensstemmelse Pakke med 2
11748041 10 mL Certificeret overensstemmelse Pakke med 2
11758041 25 mL Certificeret overensstemmelse -
11768041 50 mL Certificeret overensstemmelse Pakke med 2
11778041 100 mL Certificeret overensstemmelse Pakke med 2
11788041 250 mL Certificeret overensstemmelse Pakke med 2
11798041 500 mL Certificeret overensstemmelse Pakke med 2
10569242 1000 mL Certificeret overensstemmelse Hver
10440261 2000 mL Certificeret overensstemmelse Hver
10312743 10 mL USP -
10747793 25 mL USP Pakke med 2
10097262 50 mL USP Pakke med 2
10597193 100 mL USP Pakke med 2
10765683 250 mL USP Pakke med 2
10436973 500 mL USP Pakke med 2
10241253 1000 mL USP Hver
10332933 2000 mL USP Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 11786482 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 2240154
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.04 DKK
    203.68 DKK / Pakke med 2
    Spare 16.36 DKK
    7% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse A målecylindre, Blue Graduation er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
  • Med tud, hovedpunkt ring graduering
  • Blå graduering
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
  • Acc. til DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Materiale Glas
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Gradueringer 0.1 mL
Grænse for fejl 0.05
Oversigt Certificeret overensstemmelse
Base Type Sekskantet
Skala farve Blå
Form Rund
Klasse EN
Højde (metrisk) 115 mm
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Tolerance ±0,05 ml
Produkttype Gradueret målecylinder