Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målecylindre, blå graduering
Artikelnummer. 11768041
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Oversigt:
Certificeret overensstemmelse
USP
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Oversigt Pakningsstørrelse
11768041 50 mL Certificeret overensstemmelse Pakke med 2
11786482 5 mL Certificeret overensstemmelse Pakke med 2
11748041 10 mL Certificeret overensstemmelse Pakke med 2
11758041 25 mL Certificeret overensstemmelse -
11778041 100 mL Certificeret overensstemmelse Pakke med 2
11788041 250 mL Certificeret overensstemmelse Pakke med 2
11798041 500 mL Certificeret overensstemmelse Pakke med 2
10569242 1000 mL Certificeret overensstemmelse Hver
10440261 2000 mL Certificeret overensstemmelse Hver
10312743 10 mL USP -
10747793 25 mL USP Pakke med 2
10097262 50 mL USP Pakke med 2
10597193 100 mL USP Pakke med 2
10765683 250 mL USP Pakke med 2
10436973 500 mL USP Pakke med 2
10241253 1000 mL USP Hver
10332933 2000 mL USP Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Product Code. 11768041 Supplier Hirschmann™ Supplier No. 2240175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.00 DKK
    211.15 DKK / Pakke med 2
    Spare 29.85 DKK
    12% Slukket
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Fremragende til præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse A målecylindre, Blue Graduation er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
  • Med tud, hovedpunkt ring graduering
  • Blå graduering
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
  • Acc. til DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Specifications
Materiale Glas
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Gradueringer 1 mL
Grænse for fejl 0.5
Oversigt Certificeret overensstemmelse
Base Type Sekskantet
Skala farve Blå
Form Rund
Klasse Klasse A
Højde (metrisk) 200 mm
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Tolerance ±0,5 ml
Produkttype Gradueret målecylinder