Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målecylindre, blå graduering
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Oversigt:
Certificeret overensstemmelse
USP
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Med tud, hovedpunkt ring graduering
- Blå graduering
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
- Acc. til DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
| Base Type | Sekskantet |
| Oversigt | USP |
| Skala farve | Blå |
| Form | Rund |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4788 |
| Klasse | EN |
| Højde (metrisk) | 470 mm |
| Tolerancemetrik | ±3 ml |
| Type | Gradueret målecylinder |
| Materiale | Glas |
| Vis mere |