Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A Kohlrausch-målekolber
Beskrivelse
- Klasse A
- Fremstillet af DURAN™ borosilikatglas til modstandsdygtighed over for kemikalier og termisk chok
- Certificeret overensstemmelse, med dateret batch-identifikation
- Kalibreret til IN
- Blå gradueringer
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | Kalibreret til IN |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Sukkerundersøgelse |
| Gradueringer | Blå |
| Højde (metrisk) | 170± 5 mm |
| Produkttype | Målekolbe |
| Tolerance | 0.1 mL |
| Uddannet | Ja |
| Klasse | EN |
| Vis mere |