Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A dimitteret PMP Cylindre med hævede blå gradueringer
Artikelnummer. p-7162717
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13168049
Brand: Hirschmann™ 7520170
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet.
  • Acc. til DIN 12681/ISO 6706 PMP
  • Forhøjet skala
  • gennemsigtig
  • Hovedpunkt ring graduering
  • Sekskantet base
  • Overensstemmelse certificeret
Tekniske data
Materiale PMP
Oversigt Gradueret cylinder, PMP
Klasse EN
Engangs Genanvendelig
Gradueringer 0.5 mL
Form Rund
Til brug med (applikation) Præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet
Skala farve Blå
Base Type Sekskantet
Højde (metrisk) 170 mm
Type Gradueret målecylinder