Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A dimitteret PMP Cylindre med hævede blå gradueringer
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12681/ISO 6706 PMP
- Forhøjet skala
- gennemsigtig
- Hovedpunkt ring graduering
- Sekskantet base
- Overensstemmelse certificeret
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PMP |
| Oversigt | Gradueret cylinder, PMP |
| Klasse | EN |
| Engangs | Genanvendelig |
| Gradueringer | 0.5 mL |
| Form | Rund |
| Til brug med (applikation) | Præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet |
| Skala farve | Blå |
| Base Type | Sekskantet |
| Højde (metrisk) | 170 mm |
| Vis mere |