Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse A hætteglas med gevind i klart glas
Artikelnummer. p-204648 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
3,7 ml
Lukketype:
Lukket top, sort phenolhætte med gummiforing, umonteret
Volumen (engelsk):
1 dr.
Artikelnummer. 13101643
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til generelle applikationer
  • Lavt alkaliindhold
  • Borosilikatglas hætteglas fri for calcium, magnesium og zink
Ordreinfo
Lukningerne er pakket separat
Overholdelse
Mød Type I, klasse A ASTM™ E 438 krav.
Tekniske data
Klassifikation EN
Materiale (liner) Gummi
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Borosilikatglas
Sterilitet Ikke steril
Engangs Engangsbrug
Volumen (metrisk) 3,7 ml
Til brug med (applikation) Til generelle formål
Inkluderer Lukket skruetop
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 1 dr.
Volumen (metrisk) i alt 3.7 mL
Lukningsmateriale Fenol
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Lukket top, sort phenolhætte med gummiforing, umonteret
Højde (metrisk) 45 mm
Mængde 144 Pk.
Certificeringer/compliance ASTM E438, USP Type I, Type I
Type Prøvehætteglas
Lukkestørrelse 13-425