Få mere at vide
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Klasse A klare glasgevindflasker
Artikelnummer. 13101643 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
3,7 ml
Lukketype:
Lukket top, sort phenolhætte med gummiforing, umonteret
Volumen (engelsk):
1 dr.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Lukketype Volumen (engelsk)
13101643 3,7 ml Lukket top, sort phenolhætte med gummiforing, umonteret 1 dr.
1 options
Artikelnummer. 13101643
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Klasse A klare glasgevindflasker er ideelle til generelle laboratorieanvendelser. Fremstillet af lavalkalisk borosilikatglas, fri for calcium, magnesium og zink, tilbyder disse skruegevindsflasker pålidelig kemisk resistens og klarhed.
Til generelle applikationer
  • Lavt alkaliindhold for pålidelig kemisk resistens
  • Borosilikatglas uden calcium, magnesium og zink
  • Klar glaskonstruktion giver fremragende synlighed af prøverne
  • Skruegevind design til sikker lukning
  • Egnet til generelle laboratorieopbevarings- og prøveapplikationer
Ordreinfo
Lukningerne er pakket separat
Overholdelse
Mød Type I, klasse A ASTM™ E 438 krav.
Tekniske data
Klassifikation EN
Materiale (liner) Gummi
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Borosilikatglas
Forspaltet Nej
Sterilitet Ikke steril
Engangs Engangsbrug
Volumen (metrisk) 3,7 ml
Til brug med (applikation) Til generelle formål
Inkluderer Lukket skruetop
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 1 dr.
Volumen (metrisk) i alt 3.7 mL
Lukningsmateriale Fenol
Lukketype Lukket top, sort phenolhætte med gummiforing, umonteret
Mængde 144/Pk.
Lukkestørrelse 13-425
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ASTM E438, USP Type I, Type I
Højde (metrisk) 45 mm
Produkttype Prøveflaske