Få mere at vide
Jaytec Glass™ Enmærket pærepipette, klasse A
Artikelnummer. 30308644
Skift visning
Volumen (metrisk):
6 mL
Min. Flowtid:
15 til 30 sek.
Tolerance:
±0,020 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Min. Flowtid Tolerance
30308644 6 mL 15 til 30 sek. ±0,020 ml
1 options
Artikelnummer. 30308644 Leverandør Jaytec Glass™ Leverandørnr. BJ434
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1985.00 DKK
    1582.98 DKK / Pakke med 5
    Spare 402.02 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 27-01-2027
One-mark Class A Bulb Pipette er fremstillet i henhold til BS EN ISO 648:2008 retningslinjer fra borosilikat eller sodaglas.
  • Til præcis måling og levering af et bestemt volumen af vandig væske
  • Kalibreret til at levere (Ex) ved +°20 C referencetemperatur
  • Tolerancer er i overensstemmelse med klasse A
  • Permanent emaljetryk
Tekniske data
Aspirator stik Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kalibrering At levere
Certificeringer/compliance BS EN ISO 648:2008
Klasse EN
Oversigt BS 1583
Materiale Borosilikatglas, Sodavand Lime glas
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) At dispensere et kendt volumen af vandig væske
Uddannet Ja
Gradueringer 1
Gradueringstype Et mærke
Min. Flowtid 15 til 30 sek.
Tolerance ±0,020 ml
Volumen (metrisk) 6 mL
Længde (metrisk) 390 mm
Type Pærepipet
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Pipetfylder