Få mere at vide
Jaytec Glass™ Mikro-hæmatokritrør
Artikelnummer. 12306297
Skift visning
Tilsætningsstof:
Hepariniseret
Hepariniseret (til direkte kapillærblod), Ikke-hepariniseret (til venøst blod)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tilsætningsstof Pakningsstørrelse
12306297 Hepariniseret (til direkte kapillærblod), Ikke-hepariniseret (til venøst blod) Pakke med 1000
12386287 Hepariniseret Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12306297 Leverandør Jaytec Glass™ Leverandørnr. CAPMH75
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00 DKK
    223.37 DKK / Pakke med 1000
    Spare 3.63 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Brug begge versioner af Micro-Haematocrit Tubes: Hepariniseret (til direkte kapillært blod) eller ikke-hepariniseret (til venøst blod).
  • Fremstillet i overensstemmelse med BS ISO 12772:1997 ud af sodavandsglas
  • Jævn boring og vægtykkelse
  • Kapillærtætningsmasse fås separat
Tekniske data
Farve Klar
Tilsætningsstof Hepariniseret (til direkte kapillærblod), Ikke-hepariniseret (til venøst blod)
Materiale Sodavand Lime glas
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Kapillærtætningsmasse
Kapacitet (metrisk) 50μ L
Diameter (metrisk) Indvendig 1,1 til 1,2 mm
Lukning inkluderet Nej
Diameter (metrisk) 1,5 til 1,6 mm
Mængde 1000 Pk.
Længde (metrisk) 75 mm
Længde (engelsk) 3 tommer