Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A Brun Uddannet USP Målepipetter
Beskrivelse
- Med dateret batch-identifikation
- Fremstillet af AR glass™ soda-lime glas med en glat, ikke-porøs overflade
- Med volumenmærke
- Brun graduering
Tekniske data
Tekniske data
| Klasse | EN |
| Materiale | AR-GLAS |
| Til brug med (applikation) | Volumetrisk nøjagtighed ved pipettering |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringsfarve | Brun |
| Tolerance | 0.02 mL |
| Volumen (metrisk) | 9 mL |
| Længde (metrisk) | 430± 10 mm |