Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A Brun Uddannet USP Målepipetter
Artikelnummer. 15645455
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
3 mL
8 mL
9 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
15645455 3 mL Pakke med 6
11711526 1 mL -
12801783 2 mL Pakke med 12
15625465 8 mL Pakke med 6
15645465 9 mL Pakke med 6
11741526 25 mL Pakke med 6
11751526 50 mL Pakke med 6
11731536 100 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15645455 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 134014827
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Giver en ekstrem høj grad af volumetrisk nøjagtighed til dine pipetteringsbehov.
  • Med dateret batch-identifikation
  • Fremstillet af AR glass™ soda-lime glas med en glat, ikke-porøs overflade
  • Med volumenmærke
  • Brun graduering
Spécification
Klasse EN
Materiale AR-GLAS
Til brug med (applikation) Volumetrisk nøjagtighed ved pipettering
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Brun
Tolerance 0.001 mL
Volumen (metrisk) 3 mL
Længde (metrisk) 310± 10 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.