Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A Brun Uddannet USP Målepipetter
Artikelnummer. 11731536
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
3 mL
8 mL
9 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 11731536
Brand: Hirschmann™ 134018027
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en ekstrem høj grad af volumetrisk nøjagtighed til dine pipetteringsbehov.
  • Med dateret batch-identifikation
  • Fremstillet af AR glass™ soda-lime glas med en glat, ikke-porøs overflade
  • Med volumenmærke
  • Brun graduering
Tekniske data
Klasse EN
Materiale AR-GLAS
Til brug med (applikation) Volumetrisk nøjagtighed ved pipettering
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Brun
Tolerance 0.08 mL
Volumen (metrisk) 100 mL
Længde (metrisk) 585± 10 mm