Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A Brun Uddannet USP Målepipetter
Artikelnummer. 11711526
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
3 mL
8 mL
9 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11711526 1 mL -
12801783 2 mL Pakke med 12
15645455 3 mL Pakke med 6
15625465 8 mL Pakke med 6
15645465 9 mL Pakke med 6
11741526 25 mL Pakke med 6
11751526 50 mL Pakke med 6
11731536 100 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11711526 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 134013327
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    742.00 DKK
    653.58 DKK / Pakke med 12
    Spare 88.42 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Giver en ekstrem høj grad af volumetrisk nøjagtighed til dine pipetteringsbehov.
  • Med dateret batch-identifikation
  • Fremstillet af AR glass™ soda-lime glas med en glat, ikke-porøs overflade
  • Med volumenmærke
  • Brun graduering
Tekniske data
Klasse EN
Materiale AR-GLAS
Til brug med (applikation) Volumetrisk nøjagtighed ved pipettering
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Brun
Tolerance 0.006 mL
Volumen (metrisk) 1 mL
Længde (metrisk) 300± 10 mm