Få mere at vide
BRAND™ Klasse A borosilikat målekolbe med polypropylenprop
Artikelnummer. 30564695 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Sokkelled:
NS 12/21
NS 14/23
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sokkelled unitSize
30564695 NS 12/21 -
17716444 NS 12/21 -
10111145 NS 14/23 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30564695 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 937249
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Borosilikatmålekolbe med polypropylenprop og ISO individuelt certifikat.
  • Borosilikat 3.3
  • DIN EN ISO 1042
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Inkluderer ISO individuelt certifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO Individuel
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Sokkelled NS 12/21
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Mundstil Smal
Sterilitet Ikke steril
Bund form Flad