Beskrivelse
- Borosilikat 3.3
- DIN EN ISO 1042
- Kalibreret til at indeholde (TC, In)
- Alle BLAUBRAND™ målekolber leveres med batchnummer og batchcertifikat inkluderet i original emballage. De fås også med individuelle certifikater eller DAkkS kalibreringscertifikat efter anmodning.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO Batch |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Uddannet | Ja |
| Mundstil | Smal |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Bund form | Flad |