Få mere at vide
BRAND™ Klasse A borosilikat målekolbe med polypropylenprop
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
2 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Borosilikat 3.3
- DIN EN ISO 1042
- Kalibreret til at indeholde (TC, In)
- Inkluderer ISO certifikat enkelt batch levering
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO Enkelt batch |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Uddannet | Ja |
| Mundstil | Smal |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Bund form | Flad |