Beskrivelse
- Borosilikat 3.3
- Til DIN EN ISO 1042
- Kalibreret til at indeholde (TC, In)
- Inkluderer USP certifikat
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP Enkelt batch |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Uddannet | Ja |
| Mundstil | Smal |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Bund form | Flad |