Få mere at vide
BRAND™ Klasse A borosilikat målekolbe med glasprop
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
25 mL
50 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Certificeringer/compliance:
USP Enkelt batch
USP Individuel
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Borosilikat 3.3
- Til DIN EN ISO 1042
- Kalibreret til at indeholde (TC, In)
- Inkluderer USP certifikat
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP Enkelt batch |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Uddannet | Ja |
| Mundstil | Smal |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Bund form | Flad |