Få mere at vide
Poulten Graf™ Klasse A borosilikatglas, trapezformet volumetrisk kolbe
Beskrivelse
- Polypropylenprop medfølger
- Hver kolbe er individuelt nummereret for identifikation og sporbarhed
- Volac™ borosilikatglas
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Farve | Ravgul |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA pr. reaktion |
| Materiale | Borosilikatglas |
| nr. pr. sag | 5 |
| Tolerance | ±0,010 ml |
| Uddannet | Ja |
| Klasse | EN |
| Bund form | Trapezformet |
| Lukkestørrelse | 7/16 |