Få mere at vide
Poulten Graf™ Klasse A borosilikatglas, trapezformet volumetrisk kolbe
Artikelnummer. 12353976
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Lukkestørrelse:
7.5/16
7/16
Farve:
Amber
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Farve unitSize
12353976 4 mL 7/16 Klar Pakke med 5
12373976 50 pmol RNA pr. reaktion 7/16 Ravgul Pakke med 5
12393976 3 mL 7.5/16 Ravgul Pakke med 5
12383976 2 mL 7/16 Amber Pakke med 5
12343976 3 mL 7/16 Klar Pakke med 5
12313986 5 mL 7/16 Ravgul Pakke med 5
12363976 5 mL 7/16 Klar Pakke med 5
12303986 4 mL 7/16 Ravgul Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12353976 Leverandør Poulten Graf™ Leverandørnr. RB257/D/5
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. Poulten Graf™ Målekolber med klasse A-prop bruges til at fremstille standardopløsninger.
  • Polypropylenprop medfølger
  • Hver kolbe er individuelt nummereret for identifikation og sporbarhed
  • Volac™ borosilikatglas
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Materiale Borosilikatglas
nr. pr. sag 5
Tolerance ±0,025 ml
Uddannet Ja
Klasse EN
Bund form Trapezformet
Lukkestørrelse 7/16