Beskrivelse
- Conforms to ISO 1042, DIN 12664 Pt I and BS1792
- High chemically resistant borosilicate glass
- Each flask individually numbered for identification and traceability
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 1042, DIN 12664 Pt I, BS1792 |
| Farve | Transparent |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Højde (metrisk) | 220 mm |
| nr. pr. sag | 2 |
| Tolerance | ±0.15 |
| Uddannet | Yes |
| Klasse | A |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 80 mm |
| Vis mere |