Få mere at vide
Poulten Graf™ Class A Borosilicate Glass Measuring Cylinder With Plastic Stopper
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Tekniske data
Tekniske data
| Base Type | Hexagonal |
| Kalibrering | To Contain |
| Skala farve | Blue |
| Form | Round |
| Type | Graduated Mixing Cylinder |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Certificeringer/compliance | EN ISO 4788 |
| Klasse | A |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Inkluderer | Single Certificate, Stopper |
| Vis mere |