Få mere at vide
Hirschmann Instruments™ Klasse A Amber glas målekolber
Artikelnummer. 11726742
Artikelnummer. 11726742 Leverandør Hirschmann Instruments™ Leverandørnr. 2640286
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver mulighed for præcis, sikker væskemåling og håndtering i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse A Amber glas volumetriske kolber er fremstillet af holdbart DURAN™ glasrør.
  • Ravfarvet glas
  • Acc. til DIN EN ISO 1042
  • Med NS slebet og hul ravgul glasprop
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Lukningsfarve Ravgul
Farve Ravgul
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Glas
Gradueringer Ja
Standard konusled 14/23
Tolerance 0.15
Uddannet Ja
Klasse EN
Lukketype Glasprop