Få mere at vide
BRAND™ Klasse A Ravborosilikat målekolbe med glasprop
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
1 L
Certificeringer/compliance:
USP Enkelt
USP Enkelt batch
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Borosilikat 3.3
- Til DIN EN ISO 1042
- Kalibreret til at indeholde (TC, In)
- Inkluderer USP certifikat, enkelt-, enkelt-batch- eller batchlevering
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | At indeholde |
| Certificeringer/compliance | USP Enkelt batch |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Uddannet | Ja |
| Mundstil | Smal |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Bund form | Flad |