Få mere at vide
BRAND™ Klasse A Ravborosilikat målekolbe med glasprop
Artikelnummer. 16357997 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
1 L
Certificeringer/compliance:
USP Enkelt
USP Enkelt batch
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16357997
Brand: BRAND™ 237464
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ravfarvet målekolbe med glasprop og USP certifikat.
  • Borosilikat 3.3
  • Til DIN EN ISO 1042
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Inkluderer USP certifikat, enkelt-, enkelt-batch- eller batchlevering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering At indeholde
Certificeringer/compliance USP Enkelt batch
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Mundstil Smal
Sterilitet Ikke steril
Bund form Flad