Få mere at vide
Honeywell™ Klasse 1 plastikpatron A1B1E1 til organiske dampe og syregas
Beskrivelse
- Halv-ansigt stil
- Velegnet til medicinsk og farmaceutisk industribrug
- Velegnet til brug i den petrokemiske industri
- Silikonekrop for ekstra komfort
- Ergonomisk design og forbedret affjedringssystem for overlegen pasform
- To udåndingsventiler for ekstra åndedrætskomfort
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EF-kategori PPE: 2, EF-certifikat: 250, EF-attest: 250, EN 140, Overensstemmelseserklæring INSPEC N65770016 |
| Tilslutningstype | Patrontilslutningstype: RD40, Accepterer 1 filter |
| Oversigt | Reminddeling: 4 |
| Farve | Sort |
| Størrelse | Større |
| Inkluderer | Halsrem |
| Vægt (metrisk) | 151 g |