Få mere at vide
Honeywell™ Klasse 1 plastikpatron A1B1E1 til organiske dampe og syregas
Artikelnummer. 15876635
Skift visning
Beskytter mod organiske dampe, sur gas, ammoniak og partikler
Artikelnummer.
15876635 Beskytter mod organiske dampe, sur gas, ammoniak og partikler
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15876635 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. N06575089L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.78 DKK
    222.49 DKK / 1 par
    Spare 145.29 DKK
    39% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
A1B1E1K1P3 patronen er en del af det brede udvalg af patroner, der tilbydes for at beskytte mod mange farlige gasser, dampe og/eller partikler i mange applikationer. Sortimentet giver høj kvalitet og en omkostningseffektiv beskyttelse.
  • Beskytter mod organiske dampe, sur gas, ammoniak og partikler
  • Fremragende filtreringseffektivitet over længere tid
  • Lavere profil og let for optimal komfort
  • Lav profil hindrer ikke synsfeltet
  • Gevindforbindelse er let at fastgøre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Patrontype Klasse 1 plastik patron
Certificeringer/compliance EC Kategori PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EF-certificering: 2259, EF-attest: 2259, EN 2259
Til brug med (applikation) Beskytter mod organiske dampe, sur gas, ammoniak og partikler
Mængde 1 par
Vægt (metrisk) 122.3 g