Få mere at vide
Honeywell™ Klasse 1 plastikpatron A1B1E1 til organiske dampe og syregas
Artikelnummer. 15836635
:
Beskytter mod organisk damp, sur gas, ammoniak
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15836635
Brand: Honeywell™ N06575009L
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
A1B1E1K1 patronen er en del af det brede udvalg af patroner, der tilbydes for at beskytte mod mange farlige gasser, dampe i mange applikationer. Sortimentet giver høj kvalitet og en omkostningseffektiv beskyttelse.
  • Beskytter mod organisk damp, sur gas, ammoniak
  • Fremragende filtreringseffektivitet over længere tid
  • Lavere profil og let for optimal komfort
  • Lav profil hindrer ikke synsfeltet
  • Gevindforbindelse er let at fastgøre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Patrontype Klasse 1 plastik patron
Certificeringer/compliance EC Kategori PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EF-certificering: 2259, EF-attest: 2259, EN 2259
Til brug med (applikation) Beskytter mod organisk damp, sur gas, ammoniak
Mængde 6 par/kasse, 8 kasser/Cs.
Vægt (metrisk) 99.6 g