Få mere at vide
Honeywell™ Klasse 1 plastikpatron A1B1E1 til organiske dampe og syregas
Beskrivelse
- Beskytter mod ammoniak
- Fremragende filtreringseffektivitet over længere tid
- Lavere profil og let for optimal komfort
- Lav profil hindrer ikke synsfeltet
- Gevindforbindelse er let at fastgøre
Specifications
Specifications
| Patrontype | Klasse 1 plastik patron |
| Certificeringer/compliance | EC Kategori PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EF-certificering: 2259, EF-attest: 2259, EN 2259 |
| Til brug med (applikation) | Beskytter mod ammoniak |
| Mængde | 6 par/kasse, 8 kasser/Cs. |
| Vægt (metrisk) | 102.1 g |