Få mere at vide
Honeywell™ Klasse 1 plastikpatron A1B1E1 til organiske dampe og syregas
Artikelnummer. 15816635
Skift visning
Beskytter mod organiske dampe og sur gas
Artikelnummer.
15816635 Beskytter mod organiske dampe og sur gas
1 options
Artikelnummer. 15816635 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. N06575003L
Forventet forsendelse: 07-12-2026
A1B1E1 patronen er en del af det brede udvalg af patroner, der tilbydes for at beskytte mod mange farlige gasser, dampe i mange applikationer. Sortimentet giver høj kvalitet og en omkostningseffektiv beskyttelse.
  • Beskytter mod organiske dampe og sur gas
  • Fremragende filtreringseffektivitet over længere tid
  • Lavere profil og let for optimal komfort
  • Lav profil hindrer ikke synsfeltet
  • Gevindforbindelse er let at fastgøre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Patrontype Klasse 1 plastik patron
Certificeringer/compliance EC Kategori PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EF-certificering: 2259, EF-attest: 2259, EN 2259
Til brug med (applikation) Beskytter mod organiske dampe og sur gas
Mængde 6 par/kasse, 8 kasser/Cs.
Vægt (metrisk) 103.9 g