Få mere at vide
Honeywell™ Åndedrætsværn, N5500 Elastomer Halvmaske, Klasse 1
Artikelnummer. 15858244
Skift visning
Størrelse:
Medium
Small
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15858244 Medium Pakke med 12
15816845 Small Hver
15826845 Medium Hver
15836845 Større Hver
4 options
Artikelnummer. 15858244
Brand: Honeywell™ N65550032
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højtydende, dobbelt-patron (klasse 1) halvmaske åndedrætsværn
  • Letvægts og lavprofils ergonomisk design tilskynder til høje niveauer af brugeraccept
  • Unikt vuggehovedbånd og bærestykke for nem justering
  • Kontureret omvendt forsegling sikrer en fremragende ansigtsforsegling, der ikke vil forårsage ubehag
  • Termoplastisk elastomermateriale undgår latexallergener, der er almindelige med økonomimasker
  • Enkelt enhed, firepunktssele med nakkestrop er nem at bruge
  • Selens ergonomiske design og forbedrede affjedringssystem passer perfekt oven på hovedet og tilbyder et højt niveau af komfort
  • Overlegen udåndingsventil tillader mere ånde at blive udåndet, hvilket gør, at arbejderne føler sig køligere og mere komfortable
  • Reduceret dødt luftrum betyder mindre genindåndet udåndingsluft
  • Variabel tykkelse i tætningsområdet passer til næsebroen
  • Filterpatroner medfølger ikke, kan bestilles separat
Ordreinfo
Filterpatroner medfølger ikke, kan bestilles separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Patron/filter Filterpatroner sælges separat
Patrontype Dobbelt patron: Klasse 1
Certificeringer/compliance EF-kategori PPE: 3, EF-certifikat: 251, EF-attest: CE Ceert 251-5500 Respir-Dec 2007, EN 140, Overensstemmelseserklæring INSPEC N65550031
Farve Grå
Materiale Termoplastisk elastomer
Størrelse Medium
Til brug med (applikation) Kemiske, laboratorie- og petrokemiske industrier
Inkluderer 4-punkts hovedsele