Få mere at vide
Honeywell™ Åndedrætsværn, N5500 Elastomer Halvmaske, Klasse 1
Artikelnummer. 15836845
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15836845 Større Hver
15816845 Lille Hver
15858244 Medium Pakke med 12
15826845 Medium Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15836845 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. N65550033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.15 DKK
    207.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 34.80 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højtydende, dobbelt-patron (klasse 1) halvmaske åndedrætsværn
  • Letvægts og lavprofils ergonomisk design tilskynder til høje niveauer af brugeraccept
  • Unikt vuggehovedbånd og bærestykke for nem justering
  • Kontureret omvendt forsegling sikrer en fremragende ansigtsforsegling, der ikke vil forårsage ubehag
  • Termoplastisk elastomermateriale undgår latexallergener, der er almindelige med økonomimasker
  • Enkelt enhed, firepunktssele med nakkestrop er nem at bruge
  • Selens ergonomiske design og forbedrede affjedringssystem passer perfekt oven på hovedet og tilbyder et højt niveau af komfort
  • Overlegen udåndingsventil tillader mere ånde at blive udåndet, hvilket gør, at arbejderne føler sig køligere og mere komfortable
  • Reduceret dødt luftrum betyder mindre genindåndet udåndingsluft
  • Variabel tykkelse i tætningsområdet passer til næsebroen
  • Filterpatroner medfølger ikke, kan bestilles separat
Ordreinfo
Filterpatroner medfølger ikke, kan bestilles separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Patron/filter Filterpatroner sælges separat
Patrontype Dobbelt patron: Klasse 1
Certificeringer/compliance EF-kategori PPE: 3, EF-certifikat: 251, EF-attest: CE Ceert 251-5500Respir-Dec 2007, EN 140, Overensstemmelseserklæring INSPEC N65550031
Farve Grå
Materiale Termoplastisk elastomer
Størrelse Større
Til brug med (applikation) Kemiske, laboratorie- og petrokemiske industrier
Inkluderer 4-punkts hovedsele