Få mere at vide
Clascoterone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496166
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16496166 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16496166 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13331
MedChemExpress Clascoterone (Cortexolone 17 alpha-propionate;Cortexolone 17α-propionate;CB-03-01) is a new topical and peripherally selective androgen antagonist.
Clascoterone (Cortexolone 17 alpha-propionate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clascoterone
Fysisk form Solid
CAS 19608-29-8
Farve Off-White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H34O5
Synonym Cortexolone 17 alpha-propionate Cortexolone 17α-propionate CB-03-01
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (248.43 mM)
SMIL O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(C(CO)=O)OC(CC)=O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 402.52
Formel vægt 402.52
Procent renhed 98.21%