Beskrivelse
- Vaskeingredienserne kommer fra vedvarende kilder (vegetabilsk oprindelse) og er udvalgt for deres lavere påvirkning af akvatisk liv
- 99% af ingredienserne stammer fra naturlige kilder
- Formlen er let biologisk nedbrydelig
- Minimer energiforbruget, denne sæbe er bevist effektiv i koldt vand
- 35% lavere vandforbrug
- Hjælper med at reducere vandforbruget med op til 35 %
- Dermatologisk testet
- Hudvenlig pH
- Hurtig genopfyldning på under 10 sekunder
- Højkapacitetsreducerende spild: Hjælper med at reducere forbruget med op til 50%
- Hygiejnisk genopfyldning – fabriksforseglet flaske med ny pumpe ved hver genopfyldning hjælper med at reducere risikoen for forurening
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Håndsæbe |
| Farve | Klar |
| Form | Skum |
| Engangs | Begrænset brug |
| Til brug med (udstyr) | Tork Sæbe- og desinfektionsdispensere |
| Emballage | Plastikflaske |
| Mængde | 6/Pk. |
| Størrelse | Standard |
| Volumen (metrisk) | 1 L |