Få mere at vide
Clarithromycin N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 17932596
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17932596 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17932596 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0057.170025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Clarithromycin N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-oxide clarithromycin
CAS 118074-07-0
Analyt- eller komponentnavne N-oxide clarithromycin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C38 H69 N O14
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 6-O-Methyl-erythromycin N-Oxide, Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv., Clarithromycin N-oxide
InChI formel InChI=1S/C38H69NO14/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(40)19(2)17-37(9,48-14)33(53-35-29(41)25(39(11,12)46)16-20(3)49-35)22(5)30(23(6)34(44)51-26)52-27-18-36(8,47-13)32(43)24(7)50-27/h19-27,29-33,35,41-43,45H,15-18H2,1-14H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
SMIL CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)[N+](C)(C)[O-])[C@@](C)(C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)OC
IUPAC navn (2S,3R,4S,6R)-2-[[(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-2,10-dioxo-oxacyclotetradec-6-yl]oxy]-3-hydroxy-N,N,6-trimethyloxan-4-amine oxide
Molekylvægt (g/mol) 763.95
Mængde 25 mg
Formel vægt 763.4718 g/mol