Få mere at vide
Clarithromycin (9Z)-Oxime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clarithromycin (9Z)-Oxime |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C38H70N2O13/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(39-46)19(2)17-37(9,48-14)33(53-35-29(41)25(40(11)12)16-20(3)49-35)22(5)30(23(6)34(44)51-26)52-27-18-36(8,47-13)32(43)24(7)50-27/h19-27,29-33,35,41-43,45-46H,15-18H2,1-14H3/b39-28-/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1 |
| Formel vægt | 762.4878 |