Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Klarithromycin, 97%
Artikelnummer. 15761749 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15761749 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15761749 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 455220010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 81103-11-9 | C38H69NR.13 | 747,95 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals mærkeprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics' produktportefølje. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clarithromycin
CAS 81103-11-9
Smeltepunkt 222,0 °C til 231,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C38H69NO13
Mængde 1 g
Synonym clarithromycin, biaxin, clarithromycine, 6-o-methylerythromycin, clathromycin, klaricid, 6-o-methylerythromycin a, abbott-56268, macladin, clarith
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i acetone, kloroform, methanol, ether, ethanol
InChI nøgle AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N
SMIL CCC1C(C(C(C(=O)C(CC(C(C(C(C(C(=O)O1)C)OC2CC(C(C(O2)C)O)(C)OC)C)OC3C(C(CC(O3)C)N(C)C)O)(C)OC)C)C)O)(C)O
IUPAC navn (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dion
Molekylvægt (g/mol) 747.95
PubChem CID 84029
ChEBI CHEBI:3732
Formel vægt 747.95
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
Kun brug af forskning i RUO –