Få mere at vide
Clarithromycin 9-Oxime (E/Z mixture), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clarithromycin 9-Oxime (E/Z mixture) |
| CAS | 103450-87-9 |
| Molekylær formel | C38 H70 N2 O13 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Oxacyclotetradecane Erythromycin Derivative, 6-O-Methylerythromycin 9-Oxime, 6-O-Methylerythromycin A 9-Oxime |
| InChI formel | InChI=1S/C38H70N2O13/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(39-46)19(2)17-37(9,48-14)33(53-35-29(41)25(40(11)12)16-20(3)49-35)22(5)30(23(6)34(44)51-26)52-27-18-36(8,47-13)32(43)24(7)50-27/h19-27,29-33,35,41-43,45-46H,15-18H2,1-14H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@](C)(C[C@@H](C)C(=NO)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)OC |
| IUPAC navn | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11S,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-14-ethyl-12,13-dihydroxy-10-hydroxyimino-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 762.97 |
| Formel vægt | 762.4878 |