Få mere at vide
CELLPATH CLARITEX SUPA MEGA COVERSLIPS
Artikelnummer. 30226289
Skift visning
Tykkelse (metrisk):
1,0 mm
1,5 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tykkelse (metrisk)
30226289 1,0 mm
30226288 1,5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30226289 Leverandør CELLPATH Leverandørnr. SAG506402A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.90 DKK
    228.99 DKK / Pakke med 100
    Spare 156.91 DKK
    40% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Inden for ClariTex-serien, eksklusivt tilgængelig hos CellPath, findes Supa Mega Coverslips, designet med specifikationerne for Supa Mega Microscope Slides for øje.
  • Vigtige fordele:
  • Fit Supa Mega Mikroskopglas
  • Ensartet tykkelse
  • Fremstillet efter DIN ISO 8255
Tekniske data
Produkttype Coverslip
Form Rektangel
Materiale Glas
Længde (metrisk) 64 mm
Bredde (metrisk) 50 mm
Tykkelse (metrisk) 1,0 mm