missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Spike Sample Standard 3 For ICP , SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Beskrivelse
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Al | 200 μg/ml |
| Ba | 200 μg/ml |
| Co | 50 μg/ml |
| Mn | 50 μg/ml |
| Ni | 50 μg/ml |
| V | 50 μg/ml |
| Zn | 50 μg/ml |
| Cu | 25 μg/ml |
| Cr | 20 μg/ml |
| Sb | 10 μg/ml |
| Ag | 5 μg/ml |
| Være | 5 μg/ml |
| Cd | 5 μg/ml |
| Tl | 5 μg/ml |
| Som | 4 μg/ml |
| Pb | 2 μg/ml |
| Se | 1 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Spike Sample 3 |
| Navn note | For ILM05.2 with ICP-MS |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| CAS | 7440-02-0, 7732-18-5, 7440-39-3, 7429-90-5, 7439-96-5 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| CAS Max % | 93.13, 0.9, 0.02, 0.02, 0.0, 0.0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Al (200mg/L),Ba (200mg/L),Co (50mg/L) |
| Teknik | ICP-MS |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Løsningstype | Standard Solution |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Spike Sample (for ILM 05.2)
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: nitric acid, hydrofluoric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion