Få mere at vide
Analytes C Interference Check Standard for ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15678255 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15678255 125 ml 125ml
1 options
Artikelnummer. 15678255 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. CLINTB3N
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ag2 μg/ml
Som2 μg/ml
Ba2 μg/ml
Være2 μg/ml
Cd2 μg/ml
Co2 μg/ml
Cr2 μg/ml
Cu2 μg/ml
Mn2 μg/ml
Ni2 μg/ml
Pb2 μg/ml
Sb2 μg/ml
Se2 μg/ml
Tl2 μg/ml
V2 μg/ml
Zn2 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Analytes B3 without Mercury
Navn note For ILM05.2, ICP/MS; Uden kviksølv
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7440-41-7, 7732-18-5, 7440-28-0, 7440-22-4, 7440-43-9
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 0.9, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Analyt- eller komponentnavne Silver,Arsenic,Barium
Teknik ICP-MS
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Løsningstype Standardløsning
Type ICP/ICP-MS Standard
Element Ag, As, Ba
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3/TR Tart. Syre/TR HF
Mængde 125 ml
Grad PPT
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2mg/L
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Analytes C (For ILM 05.2)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, hydrofluoric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug