Få mere at vide
Sartorius Claristep™ Station og bakke
Shop alle Sartorius produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Claristep™ Station og Bakke; Kapacitet: 600μ L
Beschreibung
- Multiplex op til 8 prøver
- Du skal blot placere prøvehætteglassene i stationens bakke og placere Claristep™ Filtre på toppen
- Efter prøven er blevet udfyldt i Claristep™ Filterbeholder stationens låg lukkes i hånden, og væsken filtreres
- Hvid
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 600μ L |
| Sættets indhold | Enkelt bakke og station |
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Mængde | 1 stk. |
| Til brug med (applikation) | HPLC |
| Mål | Analytisk prøveforberedelse afklaring |
| Type | Værktøj og tilbehør |
| Tilstrækkelig til | Proteinrensning |
| Format | 8-brønds Strips |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur