Få mere at vide
Sartorius Claristep™ Enkelt bakke
Shop alle Sartorius produkter
:
Claristep™ Enkelt bakke; Kapacitet: 600μ L
Descrizione
Includes
Kun enkelt bakke
- Multiplex op til 8 prøver
- Ingen vakuumkilde nødvendig
- Ingen strømforsyning nødvendig
- Gul
Specifica
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 600μ L |
| Sættets indhold | Kun enkelt bakke |
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Mængde | 1 stk. |
| Til brug med (applikation) | HPLC |
| Type | Værktøj og tilbehør |
| Tilstrækkelig til | Analytisk prøveforberedelse, afklaring |
| Format | 8-brønds Strips |