Få mere at vide
Phenomenex™ Claricep™ Silica Forudpakkede Fastladepatroner
Artikelnummer. 31744783 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Sengevægt (metrisk):
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengevægt (metrisk)
31744783 25 g
31743716 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31744783 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. SLC605025060
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Tilgængelige i to flashmedier (uregelmæssige og sfæriske) med flere kemiske kilder, er Claricep-kolonner optimeret til opløsning og høj belastningskapacitet. Den deaktiverede silicaoverflade fremmer forbindelsens stabilitet, fremragende topform og høj ydeevne for både sure og basiske forbindelser.
  • Brand: Claricep
  • Teknik: SP
  • Fase: Silica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Flash kolonne
Sengevægt (metrisk) 25 g