Få mere at vide
Phenomenex™ Claricep™ Silica Flash Columns, Spherical Media, Particle Size 20 μm
Shop alle Phenomenex produkterBeskrivelse
- Brand: Claricep
- Technique: FLASH
- Separation Mode: Normal Phase
- Phase: Silica
- Particle Type: Spherical
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Flash Column |
| Sengevægt (metrisk) | 20 g |
| Mængde | 20 Pk. |