Få mere at vide
Phenomenex™ Claricep™ S-serie silica skrue-på flashkolonner, uregelmæssige medier, partikelstørrelse 40 til 60 μm
Artikelnummer. 31748726 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Sengevægt (metrisk):
20 g
40 g
80 g
120 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengevægt (metrisk)
31748726 20 g
31745203 40 g
31743204 80 g
31744682 120 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31748726 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. SCS1400200
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Tilgængelige i to flashmedier (uregelmæssige og sfæriske) med flere kemiske kilder, er Claricep-kolonner optimeret til opløsning og høj belastningskapacitet. Den deaktiverede silicaoverflade fremmer forbindelsens stabilitet, fremragende topform og høj ydeevne for både sure og basiske forbindelser.
  • Brand: Claricep
  • Teknik: FLASH
  • Separationstilstand: Normal fase
  • Fase: Silica
  • Partikeltype: Uregelmæssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Flash kolonne
Sengevægt (metrisk) 20 g
Mængde 20 Pk.